Print…
(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3037-1G A3037-5G
TCIAA3037-1GEA 64 EUR
TCIAA3037-1G TCIAA3037-5G
(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(4-Allyl-2-methoxyphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Peso Molecular: 222.24 g/mol
Número MDL : MFCD00017594
Número CAS: 6331-61-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a676f722f30f2e3fd655c7ad32dec907c847c3&vid=65a676f722f30f2e3fd655c7ad32dec907c847c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C