Print…
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Acetamido-5-bromo-6-methylpyridine, 6-Acetamido-3-bromo-2-methylpyridine
A3032-1G A3032-5G
TCIAA3032-1GEA 51 EUR
TCIAA3032-1G TCIAA3032-5G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Fórmula: C₈H₉BrN₂O
Peso Molecular: 229.0700 g/mol
Número MDL : MFCD03909755
Número CAS: 142404-84-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C