Print…
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3029-1G A3029-5G
TCIAA3029-1GEA 63 EUR
TCIAA3029-1G TCIAA3029-5G
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
Fórmula: C₉H₆F₂N₂S
Número MDL : MFCD00472891
Número CAS: 105512-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c31cb921c1166d011a34126411bb7c5afabb73a&vid=7c31cb921c1166d011a34126411bb7c5afabb73a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C