Print…
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3026-1G A3026-5G
TCIAA3026-1GEA 34 EUR
TCIAA3026-1G TCIAA3026-5G
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
1-(3-Amino-4-chlorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₈ClNO
Número MDL : MFCD00122619
Número CAS: 79406-57-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C