Print…
Acacetin ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A3013-100MG A3013-25MG
TCIAA3013-100MGEA 424 EUR
TCIAA3013-100MG TCIAA3013-25MG
Acacetin ≥98.0% (por GC)
Acacetin
Fórmula: C₁₆H₁₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016936
Número CAS: 480-44-4
EINECS: 207-552-3
Merck Index: 14,00013
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %