Print…
3-Amino-4-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-methylbenzyl Alcohol
A2998-1G A2998-5G
TCIAA2998-1GEA 21 EUR
TCIAA2998-1G TCIAA2998-5G
3-Amino-4-methylbenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-4-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Número MDL : MFCD00075051
Número CAS: 81863-45-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c0a10888275a1fa6a482ae3a8f2effffcb94a66&vid=1c0a10888275a1fa6a482ae3a8f2effffcb94a66&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C