2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A2988-1G
A2988-5G
TCIAA2988-1GEA
42
EUR
TCIAA2988-1G
TCIAA2988-5G
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-5-bromo-4-methyl-3-nitropyridine
Fórmula:
C₆H₆BrN₃O₂ |
Número MDL :
MFCD00092197 Número CAS: 100367-40-6 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |