Print…
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Fornecedor: TCI
Atenção
A2981-200MG A2981-1G
TCIAA2981-200MGEA 68 EUR
TCIAA2981-200MG TCIAA2981-1G
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
(1,5-Cyclooctadiene)iridium(I)-2,4-pentanedionate
Fórmula: C₁₃H₁₉O₂Ir
Ponto de Fusão: 155°C
Número MDL : MFCD08273779
Número CAS: 12154-84-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Elemental analysis (Carbon) 37.10 to 41.00 %