Print…
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide
A2979-200MG A2979-1G
TCIAA2979-200MGEA 24 EUR
TCIAA2979-200MG TCIAA2979-1G
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide ≥98.0% (por HPLC)
4-(4-Amino-3-fluorophenoxy)-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
Fórmula: C₁₃H₁₂FN₃O₂
Peso Molecular: 261.26 g/mol
Número MDL : MFCD09033852
Número CAS: 757251-39-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C