Print…
2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2976-1G A2976-5G
TCIAA2976-1GEA 102 EUR
TCIAA2976-1G TCIAA2976-5G
2-Amino-4-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Número MDL : MFCD09260906
Número CAS: 944401-77-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C