Print…
Ambrisentan ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropionic acid, (S)-2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid
A2966-20MG A2966-100MG
TCIAA2966-20MGEA 33 EUR
TCIAA2966-20MG TCIAA2966-100MG
Ambrisentan ≥98.0% (por HPLC)
Ambrisentan
Fórmula: C₂₂H₂₂N₂O₄
Número MDL : MFCD09842330
Número CAS: 177036-94-1
Merck Index: 14,00384
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.00 to 7.80 %
Specific rotation [a]20/D +170 to +176 deg (C=0.5, MeOH)