Print…
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Acetic acid 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl ester, 4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-3-hydroxyphenyl acetate
A2960-1G A2960-5G
TCIAA2960-1GEA 54 EUR
TCIAA2960-1G TCIAA2960-5G
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Acetoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 303°C
Número MDL : MFCD00092225
Número CAS: 42059-48-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C