N,N-Dimetilacetamida, anidro ≥99.8%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
Embalado sob argônio em frascos ChemSeal™ re-seláveis
44913.5Y
44913.AE
44913.K2
44913.5YEA
150
EUR
44913.5Y
44913.AE
44913.K2
N,N-Dimetilacetamida, anidro ≥99.8%
N,N-Dimetilacetamida
Purity: 99.8%
CAS No.: 127-19-5
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 70°(158°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.940
Refractive Index: 1.4385
Appearance: Colourless
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -20°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1737614
Merck Reference: 14,3227
MDL No.: MFCD00008686
Fórmula:
CH₃CON(CH₃)₂ Ponto de ebulição: 165…166 °C Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 0,940 Ponto de Inflamação: 70 °C (158 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008686 Número CAS: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3227 |