Print…
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Hydroxychavicol, 4-Allyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Allylbenzene-1,2-diol, 4-Allylcatechol, 4-Allyl-1,2-benzenediol
A2947-10MG A2947-100MG
TCIAA2947-10MGEA 46 EUR
TCIAA2947-10MG TCIAA2947-100MG
4-Allylpyrocatechol ≥98.0% (por GC)
4-Allylpyrocatechol
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 123°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01548379
Número CAS: 1126-61-0
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C