Print…
5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2946-5G A2946-25G
TCIAA2946-5GEA 55 EUR
TCIAA2946-5G TCIAA2946-25G
5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate ≥98.0% (por GC)
5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00266441
Número CAS: 881-57-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C