2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A2945-1G
A2945-5G
TCIAA2945-1GEA
30
EUR
TCIAA2945-1G
TCIAA2945-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-5-chloro-4-methylpyridine
Fórmula:
C₆H₇ClN₂ |
Número MDL :
MFCD06410759 Número CAS: 36936-27-3 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 151.0 to 155.0 deg-C |