Print…
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, 3'-Amino-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid, 3-(3-Amino-2-hydroxyphenyl)benzoic acid
A2944-200MG A2944-1G
TCIAA2944-200MGEA 38 EUR
TCIAA2944-200MG TCIAA2944-1G
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3'-Amino-2'-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁NO₃
Número MDL : MFCD10001467
Número CAS: 376592-93-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %