Print…
4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-4-chloropyrimidine
A2937-200MG A2937-1G
TCIAA2937-200MGEA 32 EUR
TCIAA2937-200MG TCIAA2937-1G
4-Chloropyrimidin-5-amine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloropyrimidin-5-amine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06412561
Número CAS: 54660-78-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %