Print…
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isocyanic acid 4-Acetylphenyl ester, 4-Acetylphenylisocyanate, 4-Acetylphenyl Isocyanate
A2933-1G A2933-5G
TCIAA2933-1GEA 65 EUR
TCIAA2933-1G TCIAA2933-5G
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone ≥98.0% (por GC)
1-(4-Isocyanatophenyl)ethanone
Fórmula: C₉H₇NO₂
Peso Molecular: 161.16 g/mol
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Fusão: 37°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013879
Número CAS: 49647-20-3
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %