Print…
2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2932-1G A2932-5G
TCIAA2932-1GEA 111 EUR
TCIAA2932-1G TCIAA2932-5G
2-Acetoxypropionyl chloride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fórmula: C₅H₇ClO₃
Ponto de ebulição: 58°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18969061
Número CAS: 38939-83-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&vid=969105fc7bd582b911f4fdbc88946b3b5cb3eef8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %