Print…
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-bromo-6-methylpyridine, 6-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
A2928-1G A2928-5G
TCIAA2928-1GEA 27 EUR
TCIAA2928-1G TCIAA2928-5G
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-6-bromo-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇BrN₂
Peso Molecular: 187.04 g/mol
Número MDL : MFCD03095086
Número CAS: 126325-47-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b43b3a356d005132aec2f08d738081b5ab18071&vid=7b43b3a356d005132aec2f08d738081b5ab18071&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C