Print…
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
A2920-1G A2920-5G
TCIAA2920-1GEA 56 EUR
TCIAA2920-1G TCIAA2920-5G
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine 98,0 Titrimetric
2-Amino-5-chloro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Peso Molecular: 142.59 g/mol
Número MDL : MFCD09453335
Número CAS: 36936-23-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C