Print…
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A2919-1G A2919-5G
TCIAA2919-1GEA 55 EUR
TCIAA2919-1G TCIAA2919-5G
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-(4-Aminophenyl)-4,5-dihydro-5-methyl-3(2H)-pyridazinone
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Número MDL : MFCD01692712
Número CAS: 36725-28-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %