Print…
Fmoc-Glu-OAll ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester, Fmoc-Glu-allyl ester, Fmoc-Glu-OAll, 1-Allyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-glutamic acid 1-Allyl ester, 1-Allyl N-Fmoc-L-glutamate, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-Allyl ester
A2909-5G A2909-1G
TCIAA2909-5GEA 172 EUR
TCIAA2909-5G TCIAA2909-1G
Fmoc-Glu-OAll ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Glu-OAll
Fórmula: C₂₃H₂₃NO₆
Peso Molecular: 409.438 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00467718
Número CAS: 144120-54-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1,DMF)