Print…
2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridine-4-carboxamide, 2-Amino-4-pyridinecarboxamide
A2899-1G A2899-5G
TCIAA2899-1GEA 43 EUR
TCIAA2899-1G TCIAA2899-5G
2-Aminoisonicotinamide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Aminoisonicotinamide
Fórmula: C₆H₇N₃O
Número MDL : MFCD03791262
Número CAS: 13538-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %