Print…
Fmoc-Asp-OAll ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-L-aspartic acid 1-Allyl ester, Fmoc-Asp-allyl ester, N-Fmoc-L-aspartic acid 1-allyl ester, 1-Allyl N-Fmoc-L-aspartate, Fmoc-Asp-OAll, 1-Allyl N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartate, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethyloxycarbonyl)]-L-aspartic acid 1-Allyl ester
A2894-1G A2894-5G
TCIAA2894-1GEA 52 EUR
TCIAA2894-1G TCIAA2894-5G
Fmoc-Asp-OAll ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Asp-OAll
Fórmula: C₂₂H₂₁NO₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00467715
Número CAS: 144120-53-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -22.0 to -26.0 deg (C=1,DMF)