Print…
Abiraterone Acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2891-200MG A2891-1G
TCIAA2891-200MGEA 52 EUR
TCIAA2891-200MG TCIAA2891-1G
Abiraterone Acetate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Abiraterone Acetate
Fórmula: C₂₆H₃₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00934213
Número CAS: 154229-18-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -45.0 deg (C=2,EtOH)