Print…

2-Aminooxazole 98,0 GC, T

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Oxazol-2-amine

A2884-5G A2884-1G
TCIAA2884-5GEA 467 EUR
TCIAA2884-5G TCIAA2884-1G
2-Aminooxazole 98,0 GC, T
2-Aminooxazole
Fórmula: C₃H₄N₂O
Peso Molecular: 84.10 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07364485
Número CAS: 4570-45-0

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR