Print…
2-Amino-6-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2879-1G A2879-5G
TCIAA2879-1GEA 32 EUR
TCIAA2879-1G TCIAA2879-5G
2-Amino-6-fluoropyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-6-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Número MDL : MFCD04114200
Número CAS: 1597-32-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C