Afatinib ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
BIBW2992, Tovok
A2870-50MG
A2870-250MG
TCIAA2870-50MGEA
50
EUR
TCIAA2870-50MG
TCIAA2870-250MG
Afatinib ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Afatinib
Fórmula:
C₂₄H₂₅ClFN₅O₃ Ponto de Fusão: 102°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD12407405 Número CAS: 850140-72-6 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Water | max. 3.0 % |