Print…
1-Azaphenothiazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2862-200MG A2862-1G
TCIAA2862-200MGEA 36 EUR
TCIAA2862-200MG TCIAA2862-1G
1-Azaphenothiazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Azaphenothiazine
Fórmula: C₁₁H₈N₂S
Ponto de ebulição: 370°C
Número MDL : MFCD00160449
Número CAS: 261-96-1
EINECS: 205-973-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C