Print…
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
A2858-1G A2858-5G
TCIAA2858-1GEA 47 EUR
TCIAA2858-1G TCIAA2858-5G
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2-Amino-N-[(1,1'-biphenyl)-4-yl]-N-(4-bromophenyl)-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₃₃H₂₆BrN
Número MDL : MFCD20040455
Número CAS: 1246562-40-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C