Print…
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
A2842-1G A2842-5G
TCIAA2842-1GEA 22 EUR
TCIAA2842-1G TCIAA2842-5G
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Número MDL : MFCD00016646
Número CAS: 4101-30-8
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C