Print…
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
A2841-1G A2841-5G
TCIAA2841-1GEA 39 EUR
TCIAA2841-1G TCIAA2841-5G
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂S
Número MDL : MFCD00047058
Número CAS: 2103-99-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C