Print…
2-Acetamido-5-bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Acetamido-5-bromobenzoic Acid, N-Acetyl-5-bromoanthranilic acid
A2839-1G A2839-5G
TCIAA2839-1GEA 20 EUR
TCIAA2839-1G TCIAA2839-5G
2-Acetamido-5-bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Acetamido-5-bromobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈BrNO₃
Número MDL : MFCD00040904
Número CAS: 38985-79-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C