Print…
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2838-5G A2838-25G
TCIAA2838-5GEA 45 EUR
TCIAA2838-5G TCIAA2838-25G
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Acetamido-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₃
Peso Molecular: 193.21 g/mol
Número MDL : MFCD02258874
Número CAS: 103204-69-9
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %