Print…
7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid (AMCA-H) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: AMCA, 2H-1-Benzopyran-3-acetic acid, 7-Amino-4-methylcoumarin-3-acetic acid, Aminomethyl coumarin acetic acid, 2-(7-Amino-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetic acid
A2820-50MG A2820-250MG
TCIAA2820-50MGEA 36 EUR
TCIAA2820-50MG TCIAA2820-250MG
7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid (AMCA-H) ≥95.0% (por análise titulométrica)
7-Amino-4-methyl-3-coumarinylacetic acid (AMCA-H)
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₄
Número MDL : MFCD00081051
Número CAS: 106562-32-7
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %