Print…
3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A2814-1G A2814-5G
TCIAA2814-1GEA 16 EUR
TCIAA2814-1G TCIAA2814-5G
3-Cyano-4-methylaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Cyano-4-methylaniline
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00017608
Número CAS: 50670-64-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C