Print…
Alimemazine Tartrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Trimeprazine Tartrate, 10-[3-(Dimethylamino)-2-methylpropyl]phenothiazine Tartrate, Alimemazine Hemitartrate
A2813-100MG A2813-1G A2813-5G
TCIAA2813-100MGEA 32 EUR
TCIAA2813-100MG TCIAA2813-1G TCIAA2813-5G
Alimemazine Tartrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Alimemazine Tartrate
Fórmula: C₃₆H₄₄N₄S₂·C₄H₆O₆
Número MDL : MFCD00242594
Número CAS: 4330-99-8
EINECS: 224-368-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09704
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C