Print…
7-Amino-2-benzoxazolinone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2806-250MG A2806-1G
TCIAA2806-250MGEA 77 EUR
TCIAA2806-250MG TCIAA2806-1G
7-Amino-2-benzoxazolinone ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
7-Amino-2-benzoxazolinone
Fórmula: C₇H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD09753616
Número CAS: 81282-60-2
EINECS: 462-910-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %