Print…
3-Amino-3-methyloxetane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Methyloxetan-3-amine, 3-Methyl-3-oxetanamine
A2792-200MG A2792-1G
TCIAA2792-200MGEA 73 EUR
TCIAA2792-200MG TCIAA2792-1G
3-Amino-3-methyloxetane ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-3-methyloxetane
Fórmula: C₄H₉NO
Peso Molecular: 87.12 g/mol
Ponto de Inflamação: 97°C
Número MDL : MFCD11111713
Número CAS: 874473-14-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %