Print…
2-Amino-5-chloropyrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-amino-5-chloropyrazine
A2790-1G A2790-5G
TCIAA2790-1GEA 33 EUR
TCIAA2790-1G TCIAA2790-5G
2-Amino-5-chloropyrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Peso Molecular: 129.55 g/mol
Número MDL : MFCD03423596
Número CAS: 33332-29-5
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C