Print…
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2773-1G A2773-5G
TCIAA2773-1GEA 16 EUR
TCIAA2773-1G TCIAA2773-5G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Fórmula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Número MDL : MFCD10000630
Número CAS: 302964-24-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C