Print…
1-N-Cbz-4-aminopiperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid Benzyl ester, 4-Amino-1-benzyloxycarbonylpiperidine, 4-Amino-1-carbobenzoxypiperidine, Benzyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, 4-Amino-1-Cbz-piperidine, 1-N-Cbz-4-Aminopiperidine, Benzyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate
A2756-1G A2756-5G
TCIAA2756-1GEA 45 EUR
TCIAA2756-1G TCIAA2756-5G
1-N-Cbz-4-aminopiperidine ≥98.0% (por GC)
1-N-Cbz-4-aminopiperidine
Fórmula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Número MDL : MFCD05863884
Número CAS: 120278-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b446ce878d992a6326c40971f2421374cd9f96&vid=589b1fbc4836251bcdaafa55bc7f02a52c2144a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %