Print…
3-Amino-5-fluoropyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoropyridin-3-amine
A2753-1G A2753-5G
TCIAA2753-1GEA 40 EUR
TCIAA2753-1G TCIAA2753-5G
3-Amino-5-fluoropyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Amino-5-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₅FN₂
Peso Molecular: 112.11 g/mol
Número MDL : MFCD00234073
Número CAS: 210169-05-4
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C