Print…
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylpyridin-4-amine
A2749-1G A2749-5G
TCIAA2749-1GEA 83 EUR
TCIAA2749-1G TCIAA2749-5G
4-Amino-2,6-dimethylpyridine ≥98.0% (por GC)
4-Amino-2,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 246°C
Número MDL : MFCD00130078
Número CAS: 3512-80-9
EINECS: 222-515-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C