Print…
2-Anilino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine
A2741-1G A2741-5G
TCIAA2741-1GEA 77 EUR
TCIAA2741-1G TCIAA2741-5G
2-Anilino-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2-Anilino-9,9-dimethylfluorene
Fórmula: C₂₁H₁₉N
Peso Molecular: 285.39 g/mol
Número MDL : MFCD20040462
Número CAS: 355832-04-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C