Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
A2739-10MG
A2739-50MG
TCIAA2739-10MGEA
16
EUR
TCIAA2739-10MG
TCIAA2739-50MG
Arabinofuranosyl-guanine hydrate ≥98.0% (por HPLC)
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Fórmula:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Peso Molecular: 283.24 g/mol Ponto de Fusão: 225°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00065486 Número CAS: 38819-10-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 24.00% to 25.50% (calcd.on anh.substance) |
Water | 4.0 to 7.0 % |