Print…
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2737-200MG A2737-1G
TCIAA2737-200MGEA 34 EUR
TCIAA2737-200MG TCIAA2737-1G
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥98.0% (por HPLC)
4-Amino-1-phenylpyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Fórmula: C₁₁H₉N₅
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00022901
Número CAS: 5334-30-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %