Print…
4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2725-25G A2725-100G
TCIAA2725-25GEA 39 EUR
TCIAA2725-25G TCIAA2725-100G
4-(Methylsulphonyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylsulphonyl)aniline
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Número MDL : MFCD00025363
Número CAS: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C